Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VWR® Jars, PTFE | Avantor

VWR® Jars, PTFE

1 L (33.8 oz.), 160 mm, 110 mm
Catalog # 89026-156
Supplier:   VWR International
VWR® Jars, PTFE
Catalog # 89026-156
Supplier:  VWR International
VWR® Jars, PTFE
VWR® Jars, PTFE

1 L (33.8 oz.), 160 mm, 110 mm

Price
$1,214.62
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents

Isostatically molded, pure FDA approved PTFE molded stackable jars have thick wall construction and a smooth internal finish.

  • Chemically resistant and inert
  • Screw-on cap included

Suitable for IPA Method 1311 TCLP.

Caution: Do not use with cap sealed for chemical reactions or digestions. Loosen lid when thermally sterilizing.

Spécifications
  • Taille du bouchon:
    110 mm
  • Capacité:
    1 L (33.8 oz.)
  • Hauteur:
    160 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.