Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
VWR® Sampling Bottles, PTFE | Avantor

VWR® Sampling Bottles, PTFE

25 ml (0.85 oz.), 33×61 mm, 19 mm
Catalog # 89026-060
Supplier:   VWR International
VWR® Sampling Bottles, PTFE
Catalog # 89026-060
Supplier:  VWR International
VWR® Sampling Bottles, PTFE
VWR® Sampling Bottles, PTFE

25 ml (0.85 oz.), 33×61 mm, 19 mm

Price
$170.25
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents

Isostatically molded, pure FDA approved PTFE molded sample bottles are suitable for low-temperature applications up to 280 °C (540 °F).

  • PTFE construction
  • Sturdy walls
  • Smooth internal finish
  • Inert
  • Chemically resistant

Bottle walls are sturdy, with a smooth internal finish. Hand grips are molded into side walls for easy handling. Chemically resistant and inert.

Ordering information: Bottles are supplied with screw caps for leak-free performance.

Documents

Spécifications
  • Capacité:
    25 ml (0.85 oz.)
  • Neck Diameter:
    19 mm
  • Diameter ×H:
    33×61 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.