VWR®, Beakers, PTFE | Avantor
VWR®, Beakers, PTFE
5 L (169 oz.), 280 mm, 170 mm
Catalog # 89026-028
Supplier:   VWR International
VWR®, Beakers, PTFE
Catalog # 89026-028
Supplier:  VWR International
VWR®, Beakers, PTFE
VWR®, Beakers, PTFE
5 L (169 oz.), 280 mm, 170 mm
Price
2 064,78 $
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Isostatically molded in pure, FDA approved PTFE, these beakers feature a pouring spout and have a machined base for good heat transfer.
  • Chemically resistant and inert
  • Autoclavable
Machined base provides good heat transfer in these PTFE beakers.
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    170 mm
  • Capacité:
    5 L (169 oz.)
  • Hauteur:
    280 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-436
    150 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2 - $80.30
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Capacity
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-450
    50 ml (1.7 oz.)
    50 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 4 - $133.52
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Capacity
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-444
    25 ml (0.85 oz.)
    25 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 4 - $123.12
Informations sur le produit
  • Catalog #
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-434
    100 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2 - $60.14
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Capacity
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-442
    250 ml (8.5 oz.)
    250 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2 - $81.74
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Capacity
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-446
    500 ml (17 oz.)
    400 and 500 mL Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 2 - $108.07
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Capacity
    For Use With
    Availability
    Price
  • Beaker Covers
    Beaker Covers
    89026-452
    1000 ml (34 oz.)
    600 mL and 1 L Beaker
    Log in pour la disponibilité
    Each - $102.13