VITLAB® PP Buckets, BrandTech | Avantor
VITLAB® PP Buckets, BrandTech
Translucent, 12.3 L (3.2 gal.), 311 mm (12.25"), 330 mm (13")
Catalog # 83009-080
Supplier:   Brandtech
Fournisseur #:  96694
VITLAB® PP Buckets, BrandTech
Catalog # 83009-080
Supplier:  Brandtech
VITLAB® PP Buckets, BrandTech
VITLAB® PP Buckets, BrandTech
Translucent, 12.3 L (3.2 gal.), 311 mm (12.25"), 330 mm (13")
Price
$187.29
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Pack of 1
Product Details & Documents
Polypropylene (PP) buckets feature a hinged handle, pouring lip, and graduation markings
  • PP with hinged handle
  • Pouring lip to reduce drips
  • No lids available
Excellent chemical resistance.
Spécifications
  • Capacité:
    12.3 L (3.2 gal.)
  • Color:
    Translucent
  • Hauteur:
    330 mm (13")
  • Diameter:
    311 mm (12.25")