Test Tubes, Greiner Bio-One
Le produit 60818-703 est similaire à 82050-292 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Le produit 60815-104 est similaire à 82050-292 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
These high-quality test tubes are available in a wide variety of materials, sizes, and volume ranges.
- Excellent optical clarity
- Round, flat, or conical bottom designs available
- Polycarbonate, polypropylene, or polystyrene construction available
- Exceptional thermal and chemical stability
Test tubes provide excellent optical clarity, and are available in round or conical bottom designs. Unless otherwise noted, tube caps are not included.
Ordering information: Test tube 82050-248 is supplied sterile.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Ø:18 mm
- Capacité:14 ml
- Désignation:With Snap Cap
- Hauteur:95 mm
Accessories
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Screw Cap for Polypropylene Tube, White, For Model 163201Screw Cap for Polypropylene Tube, White, For Model 16320110066-772Log in pour la disponibilitéCase of 9,000 - $935.15
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



