Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Iris Scissors, OR Grade, Sklar | Avantor

Iris Scissors, OR Grade, Sklar

Iris Scissor, Premium OR-Grade, 8.9 cm (3.5"), Stainless steel, Blunt/Blunt, Smooth, Straight, Finger Rings, Non sterile
Catalog # 82030-232
Supplier:   Sklar
Fournisseur #:  47-1140
Iris Scissors, OR Grade, Sklar
Catalog # 82030-232
Supplier:  Sklar
Iris Scissors, OR Grade, Sklar
Iris Scissors, OR Grade, Sklar

Iris Scissor, Premium OR-Grade, 8.9 cm (3.5"), Stainless steel, Blunt/Blunt, Smooth, Straight, Finger Rings, Non sterile

Price
$139.13
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Iris Scissors are designed for ophthalmic procedures, these fine and sharp scissors are suitable for detailed dissection of fine tissue and fine suture removal.

  • Multipurpose instrument used in various surgical environments

In addition to ophthalmic procedures, Iris scissors are used in emergency rooms and for obstetrics and gynecology as well as dermatologic procedures.

The Ready OR Grade Iris Scissors are industry standard and constructed of stainless steel.

Ordering information: Censitrac instruments are custom barcoded to reflect the facility. This is unique customization. The initial order for the facility can take 14 to 30 days, subsequent orders can take less time.

Caution: Customers must have a Censitrac Site ID to purchase Censitrac instruments.

Spécifications
  • Désignation:
    Iris Scissor, Premium OR-Grade
  • Longueur:
    8.9 cm (3.5")
  • Matière:
    Stainless steel
  • Curvature:
    Straight
  • Sterility:
    Non sterile
  • Blade Type:
    Blunt/Blunt, Smooth
  • Handle:
    Finger Rings

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.