Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Operating Scissors, Sklar

Operating Scissors, Sklar

Operating Scissors, Premium OR-Grade, 11.4 cm (4.5"), Stainless steel, Sharp/Blunt, Smooth, Straight, Finger Rings, Non sterile
Catalog # 82029-908
Supplier:   Sklar
Supplier #:  14-1045
Operating Scissors, Sklar
Catalog # 82029-908
Supplier:  Sklar
Operating Scissors, Sklar
Operating Scissors, Sklar

Operating Scissors, Premium OR-Grade, 11.4 cm (4.5"), Stainless steel, Sharp/Blunt, Smooth, Straight, Finger Rings, Non sterile

Price
119,54 $
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Operating Scissors, also known as Surgical Scissors, are a versatile surgical instrument.

With three available tip configurations (sharp/sharp, blunt/blunt, or sharp/blunt), varying curvatures, and multiple lengths, these scissors are used for general, multi-purpose cutting, and dissecting

Censitrac Ready OR Grade Operating Scissors are industry standard and constructed of stainless steel.

Sharp Operating Scissors cut tougher tissue and are frequently used for dissecting, whereas blunt Operating Scissors are more often used for cutting materials such as sutures, tubing, or gauze.

Ordering information: Censitrac instruments are custom barcoded to reflect the facility. This is unique customization. The initial order for the facility can take 14 to 30 days, subsequent orders can take less time.

Caution: Customers must have a Censitrac Site ID to purchase Censitrac instruments.

Spécifications
  • Désignation:
    Operating Scissors, Premium OR-Grade
  • Longueur:
    11.4 cm (4.5")
  • Matière:
    Stainless steel
  • Curvature:
    Straight
  • Sterility:
    Non sterile
  • Blade Type:
    Sharp/Blunt, Smooth
  • Handle:
    Finger Rings

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.