BUFFER PH 7 50ML | Avantor
BUFFER PH 7 50ML
Catalog # 80085-320
Supplier:   WTW
Fournisseur #:  108708
BUFFER PH 7 50ML
Catalog # 80085-320
Supplier:  WTW
CAS Number:  
BUFFER PH 7 50ML
CAS Number:  
Price
$110.09
Log in pour la disponibilité
Each (50ml)