BUFFER PH 4 50ML | Avantor
BUFFER PH 4 50ML
Catalog # 80085-318
Supplier:   WTW
Fournisseur #:  108706
BUFFER PH 4 50ML
Catalog # 80085-318
Supplier:  WTW
CAS Number:  
BUFFER PH 4 50ML
CAS Number:  
Price
$111.41
Log in pour la disponibilité
Each (50ml)