Synthware Springs
25 mm, Spring, Stainless steel
Catalog # 60004-944
Supplier: Kemtech America
Fournisseur #: TH025
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel retention springs.
- Chemically resistant stainless steel
- Compatible with other brands
Stainless steel springs for use with glassware that features hooks.
Spécifications
- Désignation:Spring
- Longueur:25 mm
- Matière:Stainless steel
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.