Synthware PTFE Stoppers | Avantor
Synthware PTFE Stoppers
14/20
Catalog # 60004-860
Supplier:   Kemtech America
Fournisseur #:  S111420
Synthware PTFE Stoppers
Catalog # 60004-860
Supplier:  Kemtech America
Synthware PTFE Stoppers
Synthware PTFE Stoppers
14/20
Price
$68.87
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
Stoppers feature PTFE handles for easy gripping.
  • T-handle design
  • Teflon® construction
Teflon® handle stoppers for easy griping.
Spécifications
  • ST Joint No.:
    14/20