Synthware Separatory Funnels
Synthware separatory funnel, 250 ml, 14/20, 4 mm, PTFE
Catalog # 60003-868
Supplier:   Kemtech America
 :  F451250
Synthware Separatory Funnels
Catalog # 60003-868
Supplier:  Kemtech America
Synthware Separatory Funnels
Synthware Separatory Funnels
Synthware separatory funnel, 250 ml, 14/20, 4 mm, PTFE
Price
$301.50
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Funnels are equipped with a 2 mm PTFE stopcock.
  • Heavy wall Borosilicate construction
  • Ground glass joints
  • Teflon® stopcock
  • Available with Glass (A) or Teflon® Stopper
Available with a glass or PTFE stopper.
Spécifications
  • Capacité:
    250 ml
  • Désignation:
    Synthware separatory funnel
  • ST Joint Size:
    14/20
  • Stopper Material:
    PTFE
  • Stopcock Diameter:
    4 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Replacement 2 mm glass plug
    Replacement 2 mm glass plug
    60005-162
    Log in pour la disponibilité
    Each - $27.41
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Replacement 4 mm straight-bore glass plug only
    Replacement 4 mm straight-bore glass plug only
    60005-164
    Log in pour la disponibilité
    Each - $34.48
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Replacement 2 mm PTFE Plug
    Replacement 2 mm PTFE Plug
    60005-114
    Log in pour la disponibilité
    Each - $33.83
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • PTFE plug, 4 mm
    PTFE plug, 4 mm
    60005-116
    Log in pour la disponibilité
    Each - $56.63