Synthware Separatory Funnels | Avantor
Synthware Separatory Funnels
Synthware separatory funnel, 25 ml, 14/20, 2 mm, PTFE
Catalog # 60003-850
Supplier:   Kemtech America
Fournisseur #:  F451025
Synthware Separatory Funnels
Catalog # 60003-850
Supplier:  Kemtech America
Synthware Separatory Funnels
Synthware Separatory Funnels
Synthware separatory funnel, 25 ml, 14/20, 2 mm, PTFE
Price
$262.93
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
Funnels are equipped with a 2 mm PTFE stopcock.
  • Heavy wall Borosilicate construction
  • Ground glass joints
  • Teflon® stopcock
  • Available with Glass (A) or Teflon® Stopper
Available with a glass or PTFE stopper.
Spécifications
  • Capacité:
    25 ml
  • Désignation:
    Synthware separatory funnel
  • ST Joint Size:
    14/20
  • Stopper Material:
    PTFE
  • Stopcock Diameter:
    2 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Replacement 2 mm glass plug
    Replacement 2 mm glass plug
    60005-162
    Log in pour la disponibilité
    Each - $27.41
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Replacement 4 mm straight-bore glass plug only
    Replacement 4 mm straight-bore glass plug only
    60005-164
    Log in pour la disponibilité
    Each - $34.48
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Replacement 2 mm PTFE Plug
    Replacement 2 mm PTFE Plug
    60005-114
    Log in pour la disponibilité
    Each - $33.83
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • PTFE plug, 4 mm
    PTFE plug, 4 mm
    60005-116
    Log in pour la disponibilité
    Each - $56.63