Synthware Nylon Caps | Avantor
Synthware Nylon Caps
Nylon cap, 32 mm
Catalog # 60003-758
Supplier:   Kemtech America
Fournisseur #:  GL32
Synthware Nylon Caps
Catalog # 60003-758
Supplier:  Kemtech America
Synthware Nylon Caps
Synthware Nylon Caps
Nylon cap, 32 mm
Price
$25.41
Prix promotionnel pour les nouveaux clients
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
Replacement caps are designed for use with solid phase reaction vessels.
  • Nylon construction
  • Closed top
Spécifications
  • Taille du bouchon:
    32 mm
  • Désignation:
    Nylon cap