Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Angled Shelf Carts, Eagle MHC | Avantor

Angled Shelf Carts, Eagle MHC

48", 18", 72", Chrome
Catalog # 58202-558
Supplier:   Eagle Group
Fournisseur #:  M1848C-4
Angled Shelf Carts, Eagle MHC
Catalog # 58202-558
Supplier:  Eagle Group
Angled Shelf Carts, Eagle MHC
Angled Shelf Carts, Eagle MHC

48", 18", 72", Chrome

Price
$2,488.01
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents

Features four wire angled shelves which adjust on 1' vertical increments and the slope of each shelf, four posts, and four 5" resilient swivel casters, two with brake

Shelves feature 3-1/4" upturn at front and 1-1/4" downturn at rear.

Spécifications
  • Largeur:
    18"
  • Hauteur:
    72"
  • Longueur:
    48"
  • Finish:
    Chrome
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.