Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

MOPS/SDS, 20X, Running Buffer, Teknova

20X MOPS/SDS Running Buffer, 4 L
Catalog # 550000-032
MOPS/SDS, 20X, Running Buffer, Teknova
Catalog # 550000-032
Supplier:  
CAS Number:  
MOPS/SDS, 20X, Running Buffer, Teknova

20X MOPS/SDS Running Buffer, 4 L

CAS Number:  
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BUFFER MOPS/SDS RUNNING 0.5L Catalog #CA95043-526

 

Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

MOPS/SDS running buffer is designed for protein electrophoresis.

  • Sterile

20X liquid concentrate contains 1 M MOPS, 1 M Tris, 20.5 mM EDTA and 69.3 mM SDS.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    20X MOPS/SDS Running Buffer
  • Taille:
    4 L

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.