Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Drape Sheets, TIDI® | Avantor

Drape Sheets, TIDI®

Choice Drape Sheet, 2-Ply, 101.6W x 122L cm (40 x 48")
Catalog # 54110-514
Small Business Enterprise
Supplier:   Tidi Products
Fournisseur #:  918302
Drape Sheets, TIDI®
Catalog # 54110-514
Supplier:  Tidi Products
Small Business Enterprise
Drape Sheets, TIDI®
Drape Sheets, TIDI®

Choice Drape Sheet, 2-Ply, 101.6W x 122L cm (40 x 48")

Price
$149.99
Log in pour la disponibilité
Case of 100
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

These durable, all-tissue patient drapes provide economical softness and absorbency, as well as generous coverage.

Spécifications
  • Désignation:
    Choice Drape Sheet
  • Taille:
    101.6W x 122L cm (40 x 48")
  • Épaisseur:
    2-Ply
  • Cat. No.:
    54110-514
  • Colour:
    White

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.