Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Accessories for Single-Sample Osmometer, Model 3250, Advanced Instruments | Avantor

Accessories for Single-Sample Osmometer, Model 3250, Advanced Instruments

900 mOsm Calibration Standard, 5 mL
Catalog # 52197-446
Fournisseur #:  3LA091
Accessories for Single-Sample Osmometer, Model 3250, Advanced Instruments
Catalog # 52197-446
Supplier:  
Accessories for Single-Sample Osmometer, Model 3250, Advanced Instruments

900 mOsm Calibration Standard, 5 mL

Discontinued
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Documents

Spécifications
  • Désignation:
    900 mOsm Calibration Standard, 5 mL
Accessories

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Sample Tubes, 0.2 mL
    Sample Tubes, 0.2 mL
    52197-167
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500 - $6,741.95

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Clinitrol™ 290 Reference Solution, 5 mL Ampules
    Clinitrol™ 290 Reference Solution, 5 mL Ampules
    52197-076
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10 - $906.77

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Osmolality Linearity Set, 5 Level, 10 x 5 mL
    Osmolality Linearity Set, 5 Level, 10 x 5 mL
    52198-164
    Log in pour la disponibilité
    Each - $812.86

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.