Accessories for Single-Sample Osmometer, Model 3250, Advanced Instruments
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
- Désignation:500 mOsm Calibration Standard, 5 mL
Accessories
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Sample Tubes, 0.2 mL
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Clinitrol™ 290 Reference Solution, 5 mL AmpulesClinitrol™ 290 Reference Solution, 5 mL Ampules52197-076Log in pour la disponibilitéPack of 10 - $906.77
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Osmolality Linearity Set, 5 Level, 10 x 5 mL