Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Accessories for Single-Sample Osmometer, Model 3250, Advanced Instruments

Accessories for Single-Sample Osmometer, Model 3250, Advanced Instruments

Thermal Printer Paper, 5 rolls
Catalog # 52197-402
Supplier #:  FLA835
Accessories for Single-Sample Osmometer, Model 3250, Advanced Instruments
Catalog # 52197-402
Accessories for Single-Sample Osmometer, Model 3250, Advanced Instruments

Thermal Printer Paper, 5 rolls

Price
$400.16
Log in pour la disponibilité
Pack of 5
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Documents

Spécifications
  • Désignation:
    Thermal Printer Paper, 5 rolls
Accessories

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Sample Tubes, 0.2 mL
    Sample Tubes, 0.2 mL
    52197-167
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 500 - $6,741.95

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Clinitrol™ 290 Reference Solution, 5 mL Ampules
    Clinitrol™ 290 Reference Solution, 5 mL Ampules
    52197-076
    Log in pour la disponibilité
    Pack of 10 - $906.77

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Osmolality Linearity Set, 5 Level, 10 x 5 mL
    Osmolality Linearity Set, 5 Level, 10 x 5 mL
    52198-164
    Log in pour la disponibilité
    Each - $812.86

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.