Halogen Bulbs, Bulbtronics© | Avantor
Halogen Bulbs, Bulbtronics©
Bulb, Higuchi, C6/single coil transverse, 2000 h, 31 mm, 9.53 mm, T3, G4/2-pin, 12 V, 10 W, JC-5011, 2800 K
Catalog # 47740-826
Supplier:   Bulbtronics
Fournisseur #:  0002109
Halogen Bulbs, Bulbtronics©
Catalog # 47740-826
Supplier:  Bulbtronics
Halogen Bulbs, Bulbtronics©
Halogen Bulbs, Bulbtronics©
Bulb, Higuchi, C6/single coil transverse, 2000 h, 31 mm, 9.53 mm, T3, G4/2-pin, 12 V, 10 W, JC-5011, 2800 K
Price
$46.52
Log in pour la disponibilité
Each Case of 10
Product Details & Documents
Various halogen bulbs.
Spécifications
  • Ø:
    9.53 mm
  • Max. temp.:
    2800 K
  • Désignation:
    Bulb, Higuchi
  • Longueur:
    31 mm
  • Filament:
    C6/single coil transverse
  • Bulb Life:
    2000 h
  • Fond:
    G4/2-pin
  • Modèle:
    T3
  • Puissance:
    10 W
  • Tension:
    12 V
  • OEM Number:
    JC-5011