Halogen Bulbs, Philips, Bulbtronics©
Bulb, Philips, C6/single coil transverse, 50 h, 41.91 mm, 50.8 mm, MR16, GZ6.35/2-pin, 12 V, 100 W, 6834, 3350 K
Catalog # 47738-534
Supplier:   Bulbtronics
 :  0000964
Halogen Bulbs, Philips, Bulbtronics©
Catalog # 47738-534
Supplier:  Bulbtronics
Halogen Bulbs, Philips, Bulbtronics©
Halogen Bulbs, Philips, Bulbtronics©
Bulb, Philips, C6/single coil transverse, 50 h, 41.91 mm, 50.8 mm, MR16, GZ6.35/2-pin, 12 V, 100 W, 6834, 3350 K
Price
$139.10
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Various halogen bulbs.
Spécifications
  • Ø:
    50.8 mm
  • Max. temp.:
    3350 K
  • Désignation:
    Bulb, Philips
  • Longueur:
    41.91 mm
  • Filament:
    C6/single coil transverse
  • Bulb Life:
    50 h
  • Fond:
    GZ6.35/2-pin
  • Modèle:
    MR16
  • Puissance:
    100 W
  • Tension:
    12 V
  • OEM Number:
    6834