Halogen Bulbs, Bulbtronics©
Bulb, Higuchi, 33 mm Light Center Length, CC2V, 1500 h, 45 mm, 12.7 mm, T4, E11/mini-candelabra, 110 V/130 V, 50 W, JD-7003, 2900 K
Catalog # 47737-388
Supplier:   Bulbtronics
 :  0000395
Halogen Bulbs, Bulbtronics©
Catalog # 47737-388
Supplier:  Bulbtronics
Halogen Bulbs, Bulbtronics©
Halogen Bulbs, Bulbtronics©
Bulb, Higuchi, 33 mm Light Center Length, CC2V, 1500 h, 45 mm, 12.7 mm, T4, E11/mini-candelabra, 110 V/130 V, 50 W, JD-7003, 2900 K
Price
$18.65
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Various halogen bulbs.
Spécifications
  • Ø:
    12.7 mm
  • Max. temp.:
    2900 K
  • Désignation:
    Bulb, Higuchi, 33 mm Light Center Length
  • Longueur:
    45 mm
  • Filament:
    CC2V
  • Bulb Life:
    1500 h
  • Fond:
    E11/mini-candelabra
  • Modèle:
    T4
  • Puissance:
    50 W
  • Tension:
    110 V/130 V
  • OEM Number:
    JD-7003