Germicidal Bulbs
Bulb, Linear Double Ended, Philips, Hot Cathode, T8, 15 W, 253.7 nm, G13/medium 2-pin, 8000 h, 457.2 mm, 25.4 mm
Catalog # 47736-154
Supplier:   Bulbtronics
 :  0000157
Germicidal Bulbs
Catalog # 47736-154
Supplier:  Bulbtronics
Germicidal Bulbs
Germicidal Bulbs
Bulb, Linear Double Ended, Philips, Hot Cathode, T8, 15 W, 253.7 nm, G13/medium 2-pin, 8000 h, 457.2 mm, 25.4 mm
Price
$245.45
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Various germicidal bulbs.
Spécifications
  • Ø:
    25.4 mm
  • Désignation:
    Bulb, Linear Double Ended, Philips, Hot Cathode
  • Longueur:
    457.2 mm
  • Bulb Life:
    8000 h
  • Fond:
    G13/medium 2-pin
  • Modèle:
    T8
  • Puissance:
    15 W
  • Wavelength:
    253.7 nm