Blower Transition Adapters, Labconco®
Blower Transition Adapter, 15.2 cm (6"), 1.3 kg (3 lbs.)
Catalog # 30152-644
Supplier: Labconco
Fournisseur #: 4861700
Jump to:
Product Details & Documents
Epoxy-coated steel blower transition adapters fit all Labconco coated steel blowers
Adapter allows you to connect thermoplastic duct to the exhaust side of a blower to create an exhaust stack. A nominal size PVC duct fits inside the opening.
Spécifications
- Désignation:Blower Transition Adapter
- Shipping Weight:1.3 kg (3 lbs.)
- Nominal Diameter:15.2 cm (6")
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



