Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Conductivity Solutions, YSI

Conductivity Solutions, YSI

1 pint, 50,000 µmhos/cm, 1.0% at 25 °C
Catalog # 23200-281
Supplier:   YSI
Supplier #:  060660
Conductivity Solutions, YSI
Catalog # 23200-281
Supplier:  YSI
CAS Number:  
Conductivity Solutions, YSI
Conductivity Solutions, YSI

1 pint, 50,000 µmhos/cm, 1.0% at 25 °C

CAS Number:  
Price
$386.53
Log in pour la disponibilité
Case of 8 (1/Itm/Bx)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Use YSI Conductivity Solutions to calibrate conductivity cell and meter together as a system for maximum measurement accuracy.

Solutions are standardized against NIST Standard Reference Material potassium chloride (KCl). Each bottle includes calibration instruments and temperature correction information. Packaged in glass quart and plastic pint bottles.

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Taille:
    1 pint
  • Accuracy:
    1.0% at 25 °C
  • Conductivity:
    50,000 µmhos/cm

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.