Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
BUFFER PH 4.00 500ML | Avantor

BUFFER PH 4.00 500ML

Catalog # 16467-138
BUFFER PH 4.00 500ML
Catalog # 16467-138
Supplier:  
CAS Number:  
BUFFER PH 4.00 500ML
CAS Number:  
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BUFFER COLOR CODED PH4 500ML Catalog #JT5657-1

Le produit JT5657-1 est similaire à 16467-138 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.

BUFFER PH4 REF STND RED 1PINT Catalog #RC1501-16

Le produit RC1501-16 est similaire à 16467-138 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.

Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.