Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
SC3 Super Compact Temperature Recorders, Dickson® | Avantor

SC3 Super Compact Temperature Recorders, Dickson®

25...50 °C (76...122 °F)
Catalog # 14905-012
Small Business Enterprise
SC3 Super Compact Temperature Recorders, Dickson®
Catalog # 14905-012
Supplier:  
Small Business Enterprise
SC3 Super Compact Temperature Recorders, Dickson®
SC3 Super Compact Temperature Recorders, Dickson®

25...50 °C (76...122 °F)

Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
CHART 6IN 0 TO 50C 7DAY PK60 Catalog #61280-317

Le produit 61280-317 est similaire à 14905-012 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.

Product Details & Documents

Reusable and compact recorders are built with a rugged case to withstand the rigors of transportation and storage applications

Economical recorders feature easy user calibration and switchable control of temperature, °C/°F, and time, 24 hours/7 days. Designed with specialized slots for unit security. Optional tamper seals can be used to ensure the integrity of the chart. Units can be wall-mounted, suspended, or used free-standing, and work with charts that have a diameter of 75mm (3").

Ordering information: Supplied with one AA battery, pen, and instruction manual.

Spécifications
  • Plage de température:
    25...50 °C (76...122 °F)
  • Cat. No.:
    14905-012
  • Accuracy:
    ±1°C (±2°F)
  • Dimensions:
    9.3L x 9.3W x 5.7H cm (311/16 x 311/16 x 23/16")
  • Weight:
    227 g (8 oz.)
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.