Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
DAPT

DAPT

10 mg
Catalog # MPCAAAJ65864-MA
New Product
Supplier #:  J65864-MA
DAPT
Catalog # MPCAAAJ65864-MA
New Product
CAS Number:  208255-80-5
CAS Number:  208255-80-5
Price
$333.10
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

A cell-permeable dipeptide that suppresses A_x001A_ production by blocking _x001A_-secretase

Lyophilized

Applications: A cell-permeable dipeptide that suppresses A production by blocking -secretase

Synonymes:  N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester, tert-Butyl (S)-2-((S)-2-(2-(3,5-difluorophenyl)acetamido)propanamido)-2-phenylacetate, (3,5-Difluorophenylacetyl)-Ala-Phg-OtBu, (3,5-Difluorophenylacetyl)-L-alanyl-L-2-phenylglycine tert-Butyl Ester
  • CAS Number:208255-80-5
  • Formule:C₂₃H₂₆F₂N₂O₄
  • Numéro MDL:MFCD04974585
  • Molecular Weight:432.47 g/mol
  • Température de conservation:Réfrigérateur
Spécifications

Spécifications

  • Taille:
    10 mg

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.