YPD Plates
YPD Agar, 150 mm
Catalog # CA77442-858
New Product
Supplier: Teknova
Fournisseur #: Y1001
Jump to:
Product Details & Documents
YPD is a nutritionally-rich, undefined, non-selective media for the growth and maintenance of Saccharomyces cerevisiae.
- 20 Plates
- Sterile
Ingredients: 1.0% Yeast Extract (10.0 g/L), 2.0% Peptone (20.0 g/L), 2.0% Glucose (20.0g/L), 2.0% Agar (20.0g/L).
Ambient shipping conditions. Store at room temperature or 2–8°C.
Spécifications
Spécifications
- Désignation:YPD Agar
- Taille:150 mm
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



