Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Galactose Solution | Avantor

Galactose Solution

Galactose solution, 20%, 1000 ml
Catalog # CA77443-410
New Product
Supplier:   Teknova
Fournisseur #:  G0515
Galactose Solution
Catalog # CA77443-410
Supplier:  Teknova
New Product
CAS Number:  
Galactose Solution

Galactose solution, 20%, 1000 ml

CAS Number:  
Price
303,74 $
Log in pour la disponibilité
Each
La quantité minimale de commande est de 2
Product Details & Documents

For used in growth media and stored at room temperature.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Galactose solution, 20%
  • Taille:
    1000 ml
  • Cat. No.:
    CA77443-410
  • Sterility:
    Sterile

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.