Wright Stain Buffers
Wright stain buffer, Neutralizer, 4 L, Plastic jug
Catalog # CA78612-136
New Product
Supplier: CHAPTEC INC CA
Fournisseur #: TUY1010
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Wright Stain Buffer is a phosphate-based solution buffered to pH 6.80. It is designed for use with the Wright Stain and Wright-Giemsa Stain hematology stains.
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic jug
- Désignation:Wright stain buffer
- Utilisation:Neutralizer
- Volume:4 L
- Cat. No.:CA78612-136
- CAS No.:7778-77-0 (0.1 - 1.0%); 7558-79-4 (0.1 - 1.0%)
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



