Schiff reagent modifié
Glass bottle, 1 L
Catalog # CA78612-030
New Product
Supplier: CHAPTEC INC CA
Fournisseur #: RSY2250-1
Schiff reagent modifié
Catalog # CA78612-030
Supplier: CHAPTEC INC CA
New Product
CAS Number: 7647-01-0; 569-61-9
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Schiff's Reagent is a ready-to-use solution used during P.A.S (Periodic Acid, Schiff) staining. It is used for the detection of aldehydes and mucopolysaccharides, glycogen, muco- and glycoproteins, glycolipids, phospholipids, basement membranes and collagen in histology.
Reacts with aldehydes to form a bright red color
- Widely used for the detection of a certain functional group in chemical solutions
- This modified solution is similar to Sigma's formulation
- CAS Number:7647-01-0; 569-61-9
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Taille:1 L