Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

phi29-XT RCA Kit

phi29-XT RCA DNA Amplification kit, 500
Catalog # CA76717-052
New Product
 :  E1603L
phi29-XT RCA Kit
Catalog # CA76717-052
New Product
CAS Number:  
phi29-XT RCA Kit
phi29-XT RCA Kit

phi29-XT RCA DNA Amplification kit, 500

CAS Number:  
Price
$2,200.00
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

The phi29-XT RCA DNA amplification kit includes everything needed for sensitive and robust rolling circle amplification (RCA), an isothermal amplification approach to continuously amplify circular DNA by generating long, repetitive copies of the circular sequence.

  • High sensitivity: amplify from as little as 1 fg of input plasmid DNA
  • Powered by phi29-XT DNA Polymerase, an engineered polymerase
  • Simple workflow produces high yield in a short reaction time
  • Includes exonuclease-resistant random primers and dNTPs
  • Flexible protocol allows for different types of input material

RCA enables several downstream applications, including DNA sequencing, cell-free protein expression, viral DNA enrichment, plasmid amplification, and padlock probe-based assays. The kit features phi29-XT DNA polymerase, an engineered polymerase with improved thermostability, sensitivity, and capable of generating higher yield in a shorter reaction time than wild-type phi29 DNA polymerase.

Also included are exonuclease-resistant random primers (containing phosphorothioate bonds) to universally amplify any circular DNA sequence and dNTPs. Input material can be a purified plasmid, liquid media culture, a cultured colony from an agar plate, or a glycerol stock.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    phi29-XT RCA DNA Amplification kit
  • No. of Reactions:
    500

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.