Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Plastic, Snap-On Cap Vials | Avantor

Plastic, Snap-On Cap Vials

Culture vials, 74.00 ml, 38×68 mm, Oui, Snap-on cap
Catalog # 470160-593
New Product
Supplier:   Thornton Plastics
Fournisseur #:  20C
Plastic, Snap-On Cap Vials
Catalog # 470160-593
Supplier:  Thornton Plastics
New Product
Plastic, Snap-On Cap Vials
Plastic, Snap-On Cap Vials

Culture vials, 74.00 ml, 38×68 mm, Oui, Snap-on cap

Price
$23.94
Log in pour la disponibilité
Pack of 10 Case of 320
Product Details & Documents

Store cultures, specimens or other items in these handy clear plastic vials.

Spécifications
  • Avec bouchon:
    Oui
  • Cap Type:
    Snap-on cap
  • Capacité:
    74.00 ml
  • Désignation:
    Culture vials
  • Diameter ×H:
    38×68 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.