Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Hanna Instruments pH Electrode Storage Solution (230 ml) | Avantor

Hanna Instruments pH Electrode Storage Solution (230 ml)

pH Electrode Storage Solution
Catalog # CA470122-066
New Product
Supplier:   Hanna
Fournisseur #:  HI70300M
Hanna Instruments pH Electrode Storage Solution (230 ml)
Catalog # CA470122-066
Supplier:  Hanna
New Product
CAS Number:  
Hanna Instruments pH Electrode Storage Solution (230 ml)
Hanna Instruments pH Electrode Storage Solution (230 ml)

pH Electrode Storage Solution

CAS Number:  
Price
$20.55
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

This electrode storage solution prepared with reagent grade chemicals that can be used to ensure optimum performance of your pH and ORP electrodes. Properly storing your pH electrode in a solution keeps the glass membrane well hydrated which maintains proper function and provides accurate readings.

  • Special formulation to minimize bacterial growth on your electrode
  • Designed for storing any pH or ORP electrode
  • Air tight bottle with a tamper-proof seal Ensures quality and freshness of solution

This storage solution is a specially formulated electrode storage solution that can be used to store your pH electrode*. To ensure the best response time, the sensor tip and the reference junction of the pH electrode should be kept moist when not in use. Placing the pH electrode in a small glass filled with storage solution or replacing the solution in the protective cap is a n easy way to store the electrode. This storage solution should also be used to rehydrate the electrode after cleaning by soaking for at least one hour before taking measurements.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    pH Electrode Storage Solution

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.