Hanna Instruments Salinity Test Kit
This chemical test kit that measures salinity by mercuric nitrate titration. This is supplied complete with all of the reagents and equipment necessary to perform approximately 110 tests.
- Pre-made reagents for ease of use
- All reagents marked with expiration date and lot number for traceability
- Manual titration performed with diphenylcarbazone indicator
This is a titration-based chemical test kit that measures salinity within the 0.0 to 40.0 g/kg range. The HI3835 is supplied with all of the necessary reagents and equipment to perform the analysis. The test kit contains enough reagents for perform approximately 110 tests. Salinity is defined as the total solids in water after all carbonates have been converted to oxides, all bromide and iodide have been replaced by chloride, and all organic matter has been oxidized. The salinity value is in g/kg or ppt (parts per thousand). The monitoring of salinity is essential for industrial waste and seawater, as different species of plants and animals thrive varying salinity levels.
: Replacement reagents need to be purchased seperatly.
: This product can expose you to chemicals including mercury and mercury compounds, which are known to the State of California to cause cancer. (Propisition 65)
- Désignation:Salinity test kit
- Range:0 - 40 g/kg (ppt)
- No. of Tests:110 average
- Cat. No.:CA470006-748
- Method:Mercuric nitrate
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



