Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Solvant 2000 | Avantor

Solvant 2000

Solvant 2000, toluene and xylene substitute, 20 L, Jug
Catalog # CA78494-382
New Product
Supplier:   CHAPTEC INC CA
Fournisseur #:  STY6750-20
Solvant 2000
Catalog # CA78494-382
Supplier:  CHAPTEC INC CA
New Product
CAS Number:  
Solvant 2000
Solvant 2000

Solvant 2000, toluene and xylene substitute, 20 L, Jug

CAS Number:  
Price
$597.86
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents

Toluene and xylene substitute.

  • General-purpose organic solvent

  • Specially formulated to replace toluene or xylene in histology and cytology procedures
  • Miscible with alcohol and paraffin
  • Can be used in the clearing step during processing
  • Also used  in the deparaffinization of slides and preparation for mounting
  • Biodegradable and less harmful, it offers a higher flash point compared to standard aromatic hydrocarbons

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Jug
  • Désignation:
    Solvant 2000, toluene and xylene substitute
  • Volume:
    20 L
  • Cat. No.:
    CA78494-382
  • Form:
    Colorless liquid

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.