Stopper Assembly
Stopper assembly, #8 taper, 37.3 mm, For glass flasks
Catalog # 78473-730
New Product
Supplier: SAVILLEX
Fournisseur #: 730-0086
Jump to:
Product Details & Documents
For use in glass flasks
Ferrule nut accepts ³/₈" OD tube
Spécifications
- Désignation:Stopper assembly, #8 taper
- Taille:37.3 mm
- For Use With:For glass flasks
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.