Multiple Sclerosis CD19+ B Cells
Multiple Sclerosis CD19+ B cells, Cryopreserved, Single donor, 2.5×10⁷ cells (Vial), Human, adult
Catalog # 78170-812
New Product
Supplier: SANGUINE BIOSCIENCES INC
Fournisseur #: MUS-CD19-25M
Multiple Sclerosis CD19+ B Cells
Catalog # 78170-812
Supplier: SANGUINE BIOSCIENCES INC
New Product
CAS Number:
Jump to:
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Isolated CD19+ B cells from Multiple Sclerosis donors for studies of B-cell activation and autoantibody pathways.
- Disease-relevant CD19+ B cells
- Cryopreserved; high viability
- Supports activation, autoantibody, and culture assays
- Documentation available
CD19+ B cells Multiple Sclerosis donors are processed to preserve phenotype and function. The format enables flow/mass cytometry, culture, and molecular profiling focused on B-cell dysregulation and therapeutic evaluation.
Spécifications
Spécifications
- Format de cellule:Cryopreserved
- Donneur unique/donneurs regroupés:Single donor
- Désignation:Multiple Sclerosis CD19+ B cells
- Taille:2.5×10⁷ cells (Vial)
- Source:Human, adult