COPD PBMC
- L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
- Return Policy
Product Details & Documents
Cryopreserved peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from clinically confirmed COPD donors for immunology and translational research.
Clinically confirmed COPD donors
High-viability cryopreservation
Research-ready aliquots
Supports flow, cytokine, and gene-expression assays
Documentation available
COPD PBMC are collected under IRB oversight and processed to preserve cellular integrity and functional responses. The PBMC format is suitable for phenotyping, cytokine release assays, co-culture systems, and multi-omics workflows investigating immune mechanisms in copd.
Spécifications
Spécifications
- Format de cellule:Cryopreserved
- Donneur unique/donneurs regroupés:Single donor
- Désignation:COPD PBMC
- Taille:1×10⁷ cells (Vial)
- Source:Human, adult
Spécifications
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



