pH Buffer Solutions
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Color:Yellow
- Désignation:Buffer pH 7, yellow poly bottle, 500 ml
- Taille:500 ml
- Reference Temperature:25 °C
- pH:7
- pH Accuracy:±0.01