CDN Thymine-alpha,alpha,alpha,6-d4
Thymine-alpha,alpha,alpha,6-d4, 1 g
  78079-216
New Product
 :  CDN-D-3362-1G
CDN Thymine-alpha,alpha,alpha,6-d4
  78079-216
New Product
 :  
CDN Thymine-alpha,alpha,alpha,6-d4
Thymine-alpha,alpha,alpha,6-d4, 1 g
 :  
$970.00
Each(1/Itm/Bx)
  • Désignation:
    Thymine-alpha,alpha,alpha,6-d4
  • Taille:
    1 g
  • Cat. No.:
    78079-216
  • Formula:
    C₅D₄H₂N₂O₂
  • Molecular weight:
    130.13800000000001
  • CAS No.:
    200496-79-3