TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience
TSKgel Butyl-NPR, Analytique, Butyl, Acier inoxydable, 2.5 µm, 4.60 mm, 100 mm, Silica
  78049-692
New Product
 :  42168
TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience
  78049-692
New Product
TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience
TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience
TSKgel Butyl-NPR, Analytique, Butyl, Acier inoxydable, 2.5 µm, 4.60 mm, 100 mm, Silica
$3,771.71
Each
TSK-Gel® NPH columns are stainless steel with polymer based.
  • Type de colonne:
    Analytique
  • Ø int.:
    4.60 mm
  • Granulométrie:
    2.5 µm
  • Désignation:
    TSKgel Butyl-NPR
  • Longueur:
    100 mm
  • Column Hardware:
    Acier inoxydable
  • Packing Material:
    Silica
  • Phase:
    Butyl
  • Cat. No.:
    78049-692
  • Max. pressure:
    200 bar
  • Temperature limit:
    60 °C
  • pH range:
    2.0 - 12.0