TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience | Avantor
TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience
TSK-Gel® DEAE-NPR Guard column, Colonne de garde, DEAE, Acier inoxydable, 5 µm, 4.60 mm, 5 mm, Silica
Catalog # 78048-878
New Product
Supplier:   Tosoh Bioscience
Fournisseur #:  17088
TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience
Catalog # 78048-878
Supplier:  Tosoh Bioscience
New Product
TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience
TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience
TSK-Gel® DEAE-NPR Guard column, Colonne de garde, DEAE, Acier inoxydable, 5 µm, 4.60 mm, 5 mm, Silica
Price
$985.25
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
TSK-Gel® NPH columns are stainless steel with polymer based.
Spécifications
  • Type de colonne:
    Colonne de garde
  • Ø int.:
    4.60 mm
  • Granulométrie:
    5 µm
  • Désignation:
    TSK-Gel® DEAE-NPR Guard column
  • Longueur:
    5 mm
  • Column Hardware:
    Acier inoxydable
  • Packing Material:
    Silica
  • Phase:
    DEAE