TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience | Avantor
TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience
TSK-Gel® Butyl-NPR, non porous, Analytique, Butyl, Acier inoxydable, 2.5 µm, 4.60 mm, 35 mm, Silica
Catalog # 78048-822
New Product
Supplier:   Tosoh Bioscience
Fournisseur #:  14947
TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience
Catalog # 78048-822
Supplier:  Tosoh Bioscience
New Product
TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience
TSK-Gel® NPH Columns, Tosoh Bioscience
TSK-Gel® Butyl-NPR, non porous, Analytique, Butyl, Acier inoxydable, 2.5 µm, 4.60 mm, 35 mm, Silica
Price
$3,378.66
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
TSK-Gel® NPH columns are stainless steel with polymer based.
Spécifications
  • Type de colonne:
    Analytique
  • Ø int.:
    4.60 mm
  • Granulométrie:
    2.5 µm
  • Désignation:
    TSK-Gel® Butyl-NPR, non porous
  • Longueur:
    35 mm
  • Column Hardware:
    Acier inoxydable
  • Packing Material:
    Silica
  • Phase:
    Butyl
  • Cat. No.:
    78048-822
  • pH range:
    2.0 - 12.0