Eyepieces for Microscope
Eyepieces for Microscope
New Product
Supplier:   Aven Tools
Eyepieces for Microscope
Supplier:  Aven Tools
New Product
Certificates
Eyepieces for Microscope
15 Options Available Below
Product Details & Documents
Product Family Options
01_Eye guards
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Rubber eye guards for DSW eyepieces, stretchable
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14.73
    $14.73
    Each
       $14.73
    Supplier Number: 26800B-452
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • Rubber eye guards for DHW eyepieces, stretchable
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14.73
    $14.73
    Each
       $14.73
    Supplier Number: 26800B-453
    Spécifications:
    New Product
    New Product
Informations sur le produit
  • Désignation
    Availability
    Price
  • Wide field 10x eyepiece for DSZ-44 and NSW microscopes, Ø 29.95 mm, FN: 23
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $442.15
    $442.15
    Each
       $442.15
    Supplier Number: 26800B-441
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • Wide field 15x eyepiece for DSZ-44, DSZ-70 and NSW microscopes, Ø 29.95 mm, FN: 15
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $478.99
    $478.99
    Each
       $478.99
    Supplier Number: 26800B-442
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • Wide field 20x eyepiece for DSZ-44, DSZ-70 and NSW microscopes, Ø 29.95 mm, FN: 11.4
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $552.68
    $552.68
    Each
       $552.68
    Supplier Number: 26800B-443
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • 10x eyepiece with 10:100 mm scale reticle for SPZ microscopes
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,105.37
    $1,105.37
    Each
       $1,105.37
    Supplier Number: 26800B-455
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • 10x eyepiece with 10:100 mm scale reticle for SPZ microscopes
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $1,142.21
    $1,142.21
    Each
       $1,142.21
    Supplier Number: 26800B-455-10
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • 10x eyepiece with 5:100 mm scale reticle for SPZ microscopes
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $962.88
    $962.88
    Each
       $962.88
    Supplier Number: 26800B-456
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • 10x eyepiece with 20×20, 0.5 mm squares reticle for SPZ microscopes
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $962.88
    $962.88
    Each
       $962.88
    Supplier Number: 26800B-457
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • Wide field 10x eyepieces for DSZ-70 microscopes, Ø 29.95 mm, FN: 20
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $302.06
    $302.06
    Each
       $302.06
    Supplier Number: 26800B-445
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • Wide field 10x eyepieces for SPZ microscopes, Ø 29.95 mm, FN: 23
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $442.15
    $442.15
    Each
       $442.15
    Supplier Number: 26800B-448
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • Wide field 15x eyepieces for SPZ microscopes, Ø 29.95 mm, FN: 15
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $552.68
    $552.68
    Each
       $552.68
    Supplier Number: 26800B-449
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • Wide field 20x eyepieces for SPZ microscopes, Ø 29.95 mm, FN: 11.4
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $663.22
    $663.22
    Each
       $663.22
    Supplier Number: 26800B-450
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • 10x Microscope eyepiece with 10×10, 1 mm squares Scale reticle, SPZ microscopes
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $962.88
    $962.88
    Each
       $962.88
    Supplier Number: 26800B-458
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • 10x eyepiece with 10:100 mm cross hair reticle, SPZ microscopes
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $962.88
    $962.88
    Each
       $962.88
    Supplier Number: 26800B-459
    Spécifications:
    New Product
    New Product
01_Eye guards
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • Rubber eye guards for DSW eyepieces, stretchable
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14.73
    $14.73
    Each
       $14.73
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • Rubber eye guards for DHW eyepieces, stretchable
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14.73
    $14.73
    Each
       $14.73