Schiff reagent modifié | Avantor
Schiff reagent modifié
New Product
Supplier:   CHAPTEC INC CA
Schiff reagent modifié
Supplier:  CHAPTEC INC CA
New Product
Certificates
Schiff reagent  modifié
Schiff reagent modifié
2 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Schiff's Reagent is a ready-to-use solution used during P.A.S (Periodic Acid, Schiff) staining. It is used for the detection of aldehydes and mucopolysaccharides, glycogen, muco- and glycoproteins, glycolipids, phospholipids, basement membranes and collagen in histology.
  • Reacts with aldehydes to form a bright red color
  • Widely used for the detection of a certain functional group in chemical solutions
  • This modified solution is similar to Sigma's formulation
  • CAS Number:7647-01-0; 569-61-9
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Taille
    Availability
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $93.25
    $93.25
    Each(1/Itm/Bx)
       $93.25
    Supplier Number: RSY2250-1
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • Glass bottle
    500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $51.82
    $51.82
    Each(1/Itm/Bx)
       $51.82
    Supplier Number: RSY2250-500
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product