Deolorizing Solutions 0.25% | Avantor
Deolorizing Solutions 0.25%
New Product
Supplier:   CHAPTEC INC CA
Deolorizing Solutions 0.25%
Supplier:  CHAPTEC INC CA
New Product
Certificates
Deolorizing Solutions 0.25%
3 Options Available Below
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Decolorizing solution for H&E & PAP stain.
  • Available in various concentrations of hydrochloric acid (0.25%, 0.5%, and 1%) in 70% alcohol
The 0.25% alcohol-acid differentiation solution is a 70% alcoholic solution containing 0.25% concentrated hydrochloric acid. It is commonly used in histology and cytology to remove excess stain and highlight nuclei after hematoxylin staining in the H&E and PAP methods. To achieve H&E staining with precise nuclear details, it is crucial that certain hematoxylins are properly differentiated, making the alcohol-acid solution particularly effective.
Specifications for Product Family
Spécifications
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA78612-088
  • CA78612-150
  • CA78612-168
  • CAS No.:
  • 64-17-5 (30.0 - 60.0%); 67-56-1 (7.0 - 13.0%); 141-78-6 (0.1 - 1.0%); 7647-01-0 (0.1 - 1.0%)
  • 64-17-5 (30.0 - 60.0%); 67-56-1 (7.0 - 13.0%); 141-78-6 (0.1 - 1.0%); 7647-01-0 (0.1 - 1.0%)
  • 64-17-5 (30.0 - 60.0%); 67-56-1 (7.0 - 13.0%); 141-78-6 (0.1 - 1.0%); 7647-01-0 (0.1 - 1.0%)
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Utilisation
    Volume
    Type de conditionnement
    Availability
    Price
  • Decolorizing solution 0.25%
    Destaining reagents
    4 L
    Plastic jug
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $123.10
    $123.10
    Each(1/Itm/Bx)
       $123.10
    Supplier Number: DEY0025
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA78612-088
    CAS No.
    64-17-5 (30.0 - 60.0%); 67-56-1 (7.0 - 13.0%); 141-78-6 (0.1 - 1.0%); 7647-01-0 (0.1 - 1.0%)
    New Product
  • Decolorizing solution 0.25%
    Destaining reagents
    1 L
    Plastic bottle
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $25.82
    $25.82
    Each(1/Itm/Bx)
       $25.82
    Supplier Number: DEY0025-1
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA78612-150
    CAS No.
    64-17-5 (30.0 - 60.0%); 67-56-1 (7.0 - 13.0%); 141-78-6 (0.1 - 1.0%); 7647-01-0 (0.1 - 1.0%)
    New Product
  • Decolorizing solution 0.25%
    Destaining reagents
    500 ml
    Plastic bottle
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each(1/Itm/Bx)
    Each(1/Itm/Bx) - $23.83
    $23.83
    Each(1/Itm/Bx)
       $23.83
    Supplier Number: DEY0025-500
    L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
    Spécifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    CA78612-168
    CAS No.
    64-17-5 (30.0 - 60.0%); 67-56-1 (7.0 - 13.0%); 141-78-6 (0.1 - 1.0%); 7647-01-0 (0.1 - 1.0%)