Transferpette® pro, Ejector Set (upper and lower)
New Product
Supplier:   Brandtech
Transferpette® pro, Ejector Set (upper and lower)
Supplier:  Brandtech
New Product
Certificates
Transferpette® pro, Ejector Set (upper and lower)
Transferpette® pro, Ejector Set (upper and lower)
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Replacement ejector set.
  • Ejector set (upper and lower part) for use with Transferpette® pro single channel pipettors, 2.5 to 10ml
Designed for a perfect fit, simple installation, and long-lasting reliability.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Volume
    Availability
    Price
  • 1 - 10 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $76.55
    $76.55
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $76.55
    Supplier Number: 704757
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • 0.25 - 2.5 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $76.55
    $76.55
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $76.55
    Supplier Number: 704755
    Spécifications:
    New Product
    New Product
  • 0.5 - 5 mL
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $76.55
    $76.55
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $76.55
    Supplier Number: 704756
    Spécifications:
    New Product
    New Product